Documentos
SAB4301598
Sigma-Aldrich
Anti-THRSP
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
LPGP1, Lpgp, S14, SPOT14, THRP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nº de adesão
BC031989
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... THRSP(7069)
Imunogênio
Full length fusion protein
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1