Documentos Principais
SAB4301584
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM123
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KCT3, PORIMIN, PORMIN
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.349,00
R$ 2.349,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.349,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.349,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
nº de adesão
BC032296
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human transmembrane protein 123
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)