Documentos
SAB4301580
Sigma-Aldrich
Anti-Period Circadian Protein 2 (Phospho-SER662)
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KIAA0347, Period circadian protein 2, hPER2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
nº de adesão
AC012485
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer662)
Informações sobre genes
human ... PER2(8864)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 662 (A-E-S(p)-V-A) derived from Human Period Circadian Protein 2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1