Documentos Principais
SAB4301248
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Pim-1 (pTyr309) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
EC 2.7.11.1, PIM-1, Proto-oncogene serine/threonine-protein kinase pim-1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.820,00
R$ 2.820,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.820,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.820,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001230115.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr309)
Informações sobre genes
human ... PIM1(5292)
Descrição geral
Pim-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase (PIM1) is expressed at high levels in bone marrow, thymus, spleen, fetal liver, hippocampus, oral epithelium, and the prostate gland. PIM1 gene has five introns and six exons and is mapped to human chromosome 6p21.2.
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of Pim-1 only when phosphorylated at tyrosine 309.
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 309(H-R-Y(p)-H-G) derived from Human Pim-1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pim-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase (PIM1) modulates cell cycle progression, cellular division, differentiation, and apoptosis. It participates in genomic instability. PIM1 serves as an oncogenic survival factor. PIM1 gene is overexpressed in gastric carcinoma, squamous cell carcinoma, colorectal carcinoma, liver carcinoma, liposarcoma, and bladder cancer.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
PIM1 (pim-1 oncogene)
Sai-Ching JY
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2013)