SAB4301175
Anti-RBFOX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
FOX-3, FOX3, HRNBP3, NEUN
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
34 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1.1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001076044.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBFOX3(146713)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1