Documentos Principais
SAB4301038
Sigma-Aldrich
Anti-MOB1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MATS2, MOB4A, MOBKL1A
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.349,00
R$ 2.349,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.349,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.349,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
25 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.9 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001231695.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MOB1B(92597)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total MOB1B protein.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human MOB kinase activator 1B
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shengjun Fan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(5), 1900860-1900860 (2020-03-11)
The roles of mitochondrial dysfunction in carcinogenesis remain largely unknown. The effects of PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1)-dependent mitophagy on the pathogenesis of multiple myeloma (MM) are determined. The levels of the PINK1-dependent mitophagy markers PINK1 and parkin RBR E3