Documentos Principais
SAB4301025
Sigma-Aldrich
Anti-SLC15A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
PEPT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001139470.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC15A2(6565)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total SLC15A2 protein.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human solute carrier family 15 (H+/peptide transporter), member 2
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amilcare Barca et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 316(2), C235-C245 (2018-11-30)
Carnosine (CAR) is an endogenous dipeptide physiologically present in excitable tissues, such as central nervous system (CNS) and muscle. CAR is acknowledged as a substrate involved in many homeostatic pathways and mechanisms and, due to its biochemical properties, as a