Documentos
SAB4300678
Sigma-Aldrich
Anti-ASPSCR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ASPL, Anti-RCC17, Anti-TUG, Anti-UBXD9, Anti-UBXN9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
70-75 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(P-Q-Q-E-Q)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASPSCR1(79058)
Descrição geral
The antibody detects endogenous levels of total ASPSCR1 protein.
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 303 -307 (P-Q-Q-E-Q), according to the protein NP_076988.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Tug (Tether containing UBX domain for GLUT4), also known as ASPL, ASPSCR1, RCC17, UBXD9, UBXN9, was first identified as a chromosomal translocation partner for TFE3 in patients with Alveolar soft part sarcoma and contains an UBX-like domain in its C-terminal region. Tug is found to tether GLUT4 in intracellular vesicles and to release GLUT4 for cell surface translocation upon insulin stimulation . Stable Tug depletion or expression of a dominant negative form stimulates GLUT4 redistribution.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1