Documentos Principais
SAB4300610
Sigma-Aldrich
Anti-CuNVgp5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-p20 protein antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.582,00
R$ 2.582,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.582,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.582,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~20 kDa
reatividade de espécies
cucumber necrosis virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(D-A-R-E-Q)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
cucumber necrosis virus ... CuNVgp5(1493948)
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 9-13 (D-A-R-E-Q) according to the protein CuNVgp5.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
plays a role in initiation of gene silencing at the early stage of viral infection.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)