Documentos Principais
SAB4300568
Sigma-Aldrich
Anti-FAM129B (Ab-712) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-C9orf88 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZP434H0820 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ13518 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ22151 antibody produced in rabbit, Anti-family with sequence similarity 129, member B antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.443,00
R$ 3.443,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.443,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.443,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~82 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(Q-V-S-S-P)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FAM129B(64855)
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 710-714 (Q-V-S-S-P), according to the protein FAM129B.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
a maternal imprinting gene. May possess growth suppressor activity. Two major alternatively spliced isoforms have been described. forms. One form, Meg3-proximal ( Meg3p), contains exons 1-3. The second form, Meg3-distal ( Meg3d) did not contain exons 1-3 and was present in oocytes and in 1- and 2-cell embryos.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)