SAB4300554
Anti-NFKB1 (Ab-927) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp686C01211 antibody produced in rabbit, Anti-EBP-1 antibody produced in rabbit, Anti-KBF1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC54151 antibody produced in rabbit, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 antibody produced in rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~120 kDa
~50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(C-D-S-G-V)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFKB1(4790)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1