SAB4300454
Anti-EGFR (Ab-693) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ERBB antibody produced in rabbit, Anti-ERBB1 antibody produced in rabbit, Anti-HER1 antibody produced in rabbit, Anti-PIG61 antibody produced in rabbit, Anti-epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) antibody produced in rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~175 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(P-L-T-P-S)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)