Documentos Principais
SAB4300425
Sigma-Aldrich
Anti-GRIN2B (Ab-1474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MGC142178 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142180 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR2B antibody produced in rabbit, Anti-NR2B antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.443,00
R$ 3.443,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.443,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.443,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~190 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(H-V-Y-E-K)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2B(2904)
Descrição geral
GRIN2B (glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B) codes for N-methyl d-aspartate receptor subtype 2B (GluN2B). It belongs to the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) gene family. It is located on human chromosome 12p13.1.
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 1472-1476 (H-V-Y-E-K), according to the protein GRIN2B.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GRIN2B (glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B) plays an important role in the growth of neurons and is highly essential for the learning and memory. GRIN2B mutation is associated with neuropsychiatric and developmental disorders like schizophrenia, Parkinson′s disease and bipolar disorder.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
NMDA receptor subtype of glutamate-gated ion channels with high calcium permeability and voltage-dependent sensitivity to magnesium. Mediated by glycine.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Human GRIN2B variants in neurodevelopmental disorders
Hu C, et al.
Journal of Pharmacological Sciences, 115-121 (2016)
Human GRIN2B variants in neurodevelopmental disorders
Journal of Pharmacological Sciences (2016)
Daniel T Christian et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(39), 8262-8277 (2021-08-21)
Cue-induced cocaine craving progressively intensifies (incubates) after withdrawal from cocaine self-administration in rats and humans. In rats, the expression of incubation ultimately depends on Ca2+-permeable AMPARs that accumulate in synapses onto medium spiny neurons (MSNs) in the NAc core. However