Documentos Principais
SAB4300263
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CFL1/CFL2 (pTyr88) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-NEM7 antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) / cofilin 2 (muscle) antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~19 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(A-T-YP-E-T)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr88)
Informações sobre genes
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 88 (A-T-Y(p)-E-T), according to the protein CFL1/CFL2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Controls reversibly actin polymerization and depolymerization in a pH-sensitive manner. It has the ability to bind G- and F-actin in a 1:1 ratio of cofilin to actin. It is the major component of intranuclear and cytoplasmic actin rods.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)