SAB4300168
Anti-phospho-SYT1 (pSer309) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp781D2042 antibody produced in rabbit, Anti-P65 antibody produced in rabbit, Anti-SVP65 antibody produced in rabbit, Anti-SYT antibody produced in rabbit, Anti-synaptotagmin I antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~46 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(G-L-SP-D-P)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer309)
Informações sobre genes
human ... SYT1(6857)
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)