Documentos Principais
SAB4300144
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MAP2K4 (pSer80) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-JNKK antibody produced in rabbit, Anti-JNKK1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKK4 antibody produced in rabbit, Anti-MEK4 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~44 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(T-H-SP-I-E)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer80)
Informações sobre genes
human ... MAP2K4(6416)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 80 (T-H-S(p)-I-E), according to the protein MAP2K4.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Dual specificity kinase that activates the JUN kinases MAPK8 (JNK1) and MAPK9 (JNK2) as well as MAPK14 (p38) but not MAPK1 (ERK2) or MAPK3 (ERK1).
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)