Documentos Principais
SAB4300130
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ZAP70 (pTyr319) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ17670 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ17679 antibody produced in rabbit, Anti-SRK antibody produced in rabbit, Anti-STD antibody produced in rabbit, Anti-zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1717
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IF
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human, mouse, rat
citations:
1
técnica(s):
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1717
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~70 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(S-P-YP-S-D)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr319)
Informações sobre genes
human ... ZAP70(7535)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 319 (S-P-Y(p)-S-D), according to the protein ZAP70.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Plays a role in T-cell development and lymphocyte activation. Essential for TCR-mediated IL-2 production. Isoform 1 induces TCR-mediated signal transduction, isoform 2 does not.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)