SAB4300082
Anti-phospho-PLCG1 (pTyr783) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-PLC-II antibody produced in rabbit, Anti-PLC1 antibody produced in rabbit, Anti-PLC148 antibody produced in rabbit, Anti-PLCgamma1 antibody produced in rabbit, Anti-phospholipase C, gamma 1 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
R$ 3.279,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.279,00
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~155 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(G-F-YP-V-E)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr783)
Informações sobre genes
human ... PLCG1(5335)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)