SAB4300046
Anti-phospho-TP73 (pTyr99) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-P73 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p73 antibody produced in rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~80 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(S-P-YP-A-Q)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr99)
Informações sobre genes
human ... TP73(7161)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1