Documentos Principais
SAB4300010
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-REL (pSer503) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-C-Rel antibody produced in rabbit, Anti-v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~78 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(T-S-SP-D-S)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer503)
Informações sobre genes
human ... REL(5966)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 503 (T-S-S(p)-D-S), according to the protein REL.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
The REL gene encodes c-Rel, a transcription factor that is a member of the Rel/NFKB family, which also includes RELA(MIM 164014), RELB (604758), NFKB1 (MIM 164011), and NFKB2 (MIM 164012). These proteins are related through a highlyconserved N-terminal region termed the 'Rel domain,' which is responsible for DNA binding, dimerization,nuclear localization, and binding to the NFKB inhibitor (MIM 164008).
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)