Documentos Principais
SAB4300007
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MAP2K2 (pThr394) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ26075 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKK2 antibody produced in rabbit, Anti-MEK2 antibody produced in rabbit, Anti-MKK2 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~44 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(P-G-TP-P-T)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr394)
Informações sobre genes
human ... MAP2K2(5605)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 394 (P-G-T(p)-P-T), according to the protein MAP2K2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates the ERK1 and ERK2 MAP kinases.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)