SAB4200866
Anti-Pseudomonas aeruginosa antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
liquid
reatividade de espécies
Pseudomonas aeruginosa
embalagem
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1:10,000-1:20,000 using P.aeruginosa lysate
indirect ELISA: 1:5000- 1:0,000 using whole dead P.aeruginosa bacteria for coating
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
patients every year and are accounted for around 90,000 deaths annually.3
It forms highly resistant biofilms on human tissues such as the lungs of CF patients or medical surfaces. Once P. aeruginosa infection is established it is extremely hard to eradicate.3
The genome of P. aeruginosa encodes a vast arsenal of virulence factors. However, the P. aeruginosa isolated from chronic infections expresses less virulence factors in comparison to isolates from acute infections but more readily form biofilms.1,4-6
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antibiotic resistance to many classes of antibiotics is a major challange in P. aeruginosa treatment. P. aeruginosa possesses several resistance mechanisms such as, low permeability of the outer membrane,
expression of membrane efflux (Mex) pumps, and ß-lactamase and AmpC that hydrolases ß-lactam antibiotics such as, penicillin9. In addition, as a result of genetic transfer new resistant strains emerge constantly. Therefore, finding new prevention and treatment strategies for P. aeruginosa infection is of high importance.1
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)