SAB4200838
Anti-Rubicon antibody, Mouse monoclonal
clone RB-145, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Beclin-1 associated RUN domain containing protein, KIAA0226, RUBCN, Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein, SCAR15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RB-145, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human A431 whole cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUBCN(9711)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade