SAB4200828
Anti-Pseudomonas Exotoxin A-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
ETA, NAD(+)--diphthamide ADP-ribosyltransferase, PE
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
Research area: Microbiome
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
Pseudomonas aeruginosa
concentração
~4 mg/mL
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000-1:20,000 (is recommended using 1 μg/ml Pseudomonas Exotoxin A for coating.)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... toxA(877850)
Descrição geral
Pseudomonas Exotoxin A (PE) is the most potent virulence factor secreted by P. aeruginosa, it is composed of three structural domains, N-terminal domain (I) responsible for the toxin binding to its host cell receptor, middle domain (II) has a role in toxin translocation across the membrane, and C-terminal domain (III) has ADP-ribosylation activity. PE is considered as a selective agent for the elimination of specific cell populations due to its toxin ADP-ribosylation activity resulting in irreversibly shut down of protein synthesis. To reduce the adverse effects of natural PE, Mutated PE was used in several attempts to develop recombinant toxin-antibody or cytokines fusion fragments for therapeutic application including cancer immunotherapy.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)