SAB4200785
Anti-B2M antibody, Mouse monoclonal
clone 92A, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Beta-2-microglobulin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
92A, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~15 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using β2-Microglobulin from human urine.
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using lysate of human HeLa cell line.
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 1 μg/ml β2-Microglobulin from human urine for coating.
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B2M(567)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: a working concentration of 2.5-5 μg/test is recommended using lysate of human HeLa cell line.
Indirect ELISA: a working concentration of 0.2-0.4 μg/mL is recommended using 1 μg/mL ß2-Microglobulin from human urine for coating.
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)