SAB4200773
Anti-Pentraxin 3 antibody, Mouse monoclonal
clone PTX3-5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Pentaxin-related protein PTX3, TNF alpha-induced protein 5, TSG-14, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 5, Tumor necrosis factor-inducible gene 14 protein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PTX3-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~47 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using purified recombinant human Pentraxin 3 protein
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using lysate of HEK-293T cells over-expressing human Pentraxin 3
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTX3(5806)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)