SAB4200740
Anti-Neurofilament 160 antibody, Mouse monoclonal
clone NN18, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-160 kDa neurofilament protein, Anti-NF-M, Anti-Neurofilament 3, Anti-Neurofilament triplet M protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NN18, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~160 kDa
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using rat brain extract
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human bone marrow neuroblast SHSY5Y cell line
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain sections
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?