SAB4200722
Anti-Band 3 antibody, Mouse monoclonal
clone BIII-136, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
AE 1, Anion exchange protein 1, Anion exchanger 1, Band 3 anion transport protein, Solute carrier family 4 member 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BIII-136, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL (human erythrocytes ghosts extract)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC4A1(6521)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)