SAB4200662
Monoclonal Anti-SPTBN1 antibody produced in mouse
clone FOD5, hybridoma cell culture supernatant
Sinônimo(s):
EIEE5, NEAS, SPTA2, alpha, non-erythrocytic 1, spectrin
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FOD5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, bovine, rat, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:100-1:200 using HeLa cells
immunoblotting: 1:500-1:1000 using whole extracts of SH-SY5Y cells
immunofluorescence: 1:500-1:1000 using using methanol:aceton fixed MDA-MB-231 cells.
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTBN1(6711)
rat ... Sptbn1(305614)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)