SAB4200660
Monoclonal Anti-GOLPH3 antibody produced in mouse
clone GOL3-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
GOPP1, GPP34, MIDAS, golgi phosphoprotein 3 (coat-protein)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GOL3-1
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of rat PC-12 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using lysates of human HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)