SAB4200658
Monoclonal Anti-EPS8 antibody produced in mouse
clone EPS8-2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
DFNB102, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EPS8-2
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~90 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 10-20 μg/test using using A549 cells.
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of HepG2 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using whole extracts of A549 cells.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPS8(2059)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)