SAB4200650
Monoclonal Anti-SH3GL1 (C-terminal) antibody produced in mouse
clone Ep2.17, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CNSA1, Anti-EEN, Anti-SH3D2B, Anti-SH3P8
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ep2.17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~41 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2-5 μg/test using using HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH3GL1(6455)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)