SAB4200649
Monoclonal Anti-MASTL antibody produced in mouse
clone 2C8/D11, purified from hybridoma cell culture
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C8/D11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~100 kDa
reatividade de espécies
human, monkey
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 10-20 μg/test using using human HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mastl(67121)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)