SAB4200630
Monoclonal Anti-SFRP1 antibody produced in mouse
clone FRP148, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-FRP, Anti-FRP-1, Anti-FrzA, Anti-Secreted apoptosis-related protein 2 (SARP2), Anti-secreted frizzled-related protein 1
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FRP148, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 10-20 μg/test using using WI-38 cells.
immunoblotting: 0.025-0.05 μg/mL using using whole extracts of WI-38 cells.
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFRP1(6422)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)