SAB4200591
Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody, Mouse monoclonal
clone 9B1-2G6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A, Anti-HIST2H3C H3F2 H3FM, Anti-HIST2H3D, Monoclonal Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody produced in mouse
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B1-2G6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~17 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade