SAB4200582
Anti-Epsin1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-EPN1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~90 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells and of mouse brain (S1 fraction).
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NRK cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPN1(29924)
mouse ... Epn1(13854)
rat ... Epn1(117277)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)