SAB4200571
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE), Mouse monoclonal
clone NSE-P1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Anti-NSE, Anti-Neural enolase, Anti-gamma-enolase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NSE-P1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~47 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using NTERA-2 (NT2/D1) total cell extracts.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ENO2(2026)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence staining[1]
- immunocytochemistry[2]
- immunofluorescence microscopy
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Immunocytochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)