SAB4200522
Anti-IDH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, IDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~45 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human kidney.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using SHSY5Y cells.
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells and of rat cerebellum (S1 fraction).
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDH1(3417)
mouse ... Idh1(15926)
rat ... Idh1(24479)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado