SAB4200429
Anti-PIWIL4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HIWI2, Anti-MIWI2, Anti-Piwi-like 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~95 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human PIWIL4.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIWIL4(143689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)