SAB4200413
Monoclonal Anti-LIN28 antibody produced in mouse
clone L28.5, tissue culture supernatant
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CSDD1, Monoclonal Anti-LIN28A, Monoclonal Anti-ZCCHC1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
L28.5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~28 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:8,000-1:16,000 using extracts of Ntera-2 cells.
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIN28A(79727)
mouse ... Lin28a(83557)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?