SAB4200408
Anti-Dystrobrevin-α antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
AntiDTNA
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:10,000-1:20,000 using HEK-293T cells overexpressing human dystrobrevin-a variant 6
western blot: 1:5,000-1:10,000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human dystrobrevin-a variant 6
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DTNA(1837)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)