SAB4200353
Anti-acetyl-Histone H4 [Ac-Lys12] antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-H4, Anti-H4K12ac, Anti-HIST4H4, Anti-Histone cluster 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~12 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using HeLa cells
western blot: 1:500-1:1000 using NIH3T3 cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys12)
Informações sobre genes
human ... HIST3H3(8290)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade