SAB4200340
Anti-Golph3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein, Anti-MIDAS, Anti-Mitochondrial DNA absence factor
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human Golph3.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)