SAB4200284
Anti-Neurocalcin-δ antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-NCALD
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~22 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction) and lysates of HEK-293T cells over-expressing human neurocalcin-δ.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCALD(83988)
mouse ... Ncald(52589)
rat ... Ncald(553106)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)