SAB4200270
Anti-PSMB9 antibody, Mouse monoclonal
clone LMP2-37, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-LMP2, Monoclonal Anti-PSMB6i, Monoclonal Anti-RING12, Monoclonal Anti-beta1i, Monoclonal Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 9 (large multifunctional peptidase 2)
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LMP2-37, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 17 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of rat spleen
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMB9(5698)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- flow cytometry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)