SAB4200233
Anti-VIP36/ LMAN2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-GP36B, glycoprotein GP36b, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-Vesicular integral protein of 36 kDa
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HeLa or ACHN cells, rat Rat2 or mouse 3T3 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMAN2(10960)
mouse ... Lman2(66890)
rat ... Lman2(290994)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)