SAB4200231
Anti-DCAL-1 antibody, Mouse monoclonal
clone UW50, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-C-type lectin-like 1, Anti-CLECL1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UW50, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 0.25-0.50 μg/test using 1x106 human Raji cells
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLECL1(160365)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)