SAB4200170
Anti-CPSF4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CLEAVAGE AND POLYADENYLATION SPECIFICITY FACTOR 4, Anti-CPSF30NS1 EFFECTOR DOMAIN-BINDING PROTEIN 1, Anti-NEB1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~30 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using Whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human CPSF4.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CPSF4(10898)
mouse ... CPSF4(54188)
rat ... CPSF4(304277)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)