SAB4200150
Anti-PIWIL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL
Sinônimo(s):
Anti-HIWI3, Anti-Piwi-like protein 3
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~101 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections and biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human PIWIL3
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)