SAB4200124
Anti-Nexilin antibody,Mouse monoclonal
clone NX-38, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-NEXN, Anti-Nelin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NX-38, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 80 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using using rat brain S1 fraction extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEXN(91624)
mouse ... Nexn(68810)
rat ... Nexn(246172)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)